Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para sistemas universales de pipeteo Qiagen™
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de automatización Thermo Scientific™ para sistemas universales de pipeteo Qiagen™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos.
Brand: Thermo Scientific™ 953-253
379.13 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21899" para aplicar la oferta.
Additional Details : Peso : 7.32000kg
Description
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de automatización Thermo Scientific™ para sistemas universales de pipeteo Qiagen™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos para garantizar la uniformidad y un rendimiento preciso mediante la rectitud máxima de las puntas y un bajo coeficiente de variación. Las puntas de pipeta se validan en las estaciones de trabajo para las que se crean y las puntas de pipeta estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, endotoxinas, contaminación microbiana y pirógenos.
- Disponibles no estériles, estériles y con la tecnología de filtro ART™
- Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado
- Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
Specifications
1100 μl | |
No estéril | |
Gradilla | |
96 puntas/bandeja, 50 bandejas/caja | |
QiagenTM |
Sin filtro | |
Transparente | |
Conductivo | |
Pipeta de ajuste universal, Qiagen™ | |
Sterile |