Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para sistemas universales de pipeteo Qiagen™
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de automatización Thermo Scientific™ para sistemas universales de pipeteo Qiagen™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos.
123.00€ - 625.00€
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | filtradas por | Envase | Fit for Purpose | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | filtradas por | Envase | Fit for Purpose | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10798302
|
Thermo Scientific™
951-011 |
250 μl | Con filtro | 96 puntas/bandeja, 10 bandejas/caja | Sterile & PCR Ready |
207.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10757922
|
Thermo Scientific™
951-021 |
250 μl | Con filtro | 96 puntas/bandeja, 10 bandejas/caja | Sterile & PCR Ready |
167.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 26-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10063411
|
Thermo Scientific™
951-253 |
300 μl | Sin filtro | 96 puntas/bandeja, 50 bandejas/caja | Sterile |
625.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 07-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10274661
|
Thermo Scientific™
951-261 |
300 μl | Sin filtro | 96 puntas/bandeja, 10 bandejas/caja | Sterile |
132.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 26-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10081001
|
Thermo Scientific™
951-262 |
300 μl | Sin filtro | 96 puntas/bandeja, 10 bandejas/caja | Certified Quality |
123.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 05-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10264711
|
Thermo Scientific™
953-021 |
1000 μl | Con filtro | 96 puntas/bandeja, 10 bandejas/caja | Sterile & PCR Ready |
167.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 07-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10071541
|
Thermo Scientific™
953-253 |
1100 μl | Sin filtro | 96 puntas/bandeja, 50 bandejas/caja | Sterile |
625.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 07-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10386691
|
Thermo Scientific™
953-261 |
1100 μl | Sin filtro | 96 puntas/bandeja, 10 bandejas/caja | Sterile |
132.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 27-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10284661
|
Thermo Scientific™
953-262 |
1100 μl | Sin filtro | 96 puntas/bandeja, 10 bandejas/caja | Certified Quality |
149.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 05-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de automatización Thermo Scientific™ para sistemas universales de pipeteo Qiagen™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos para garantizar la uniformidad y un rendimiento preciso mediante la rectitud máxima de las puntas y un bajo coeficiente de variación. Las puntas de pipeta se validan en las estaciones de trabajo para las que se crean y las puntas de pipeta estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, endotoxinas, contaminación microbiana y pirógenos.
- Disponibles no estériles, estériles y con la tecnología de filtro ART™
- Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado
- Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)