Learn More
Thermo Scientific™ Consejos de automatización para estaciones de trabajo Qiagen™
GREENER_CHOICE
Aumente el rendimiento del pipeteo con estas puntas de automatización, que se someten a un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos para garantizar la precisión y la uniformidad.
Marca:  Thermo Scientific™ 953-021
110.02 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10264711
  • 171.00€ / paquete de 960
Fecha estimada de envío: 04-07-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de automatización Thermo Scientific™ para sistemas universales de pipeteo Qiagen™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos para garantizar la uniformidad y un rendimiento preciso mediante la rectitud máxima de las puntas y un bajo coeficiente de variación. Las puntas de pipeta se validan en las estaciones de trabajo para las que se crean y las puntas de pipeta estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, endotoxinas, contaminación microbiana y pirógenos.
  • Disponibles no estériles, estériles y con la tecnología de filtro ART™
  • Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado
  • Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1000 μl
Estéril
Gradilla
96 puntas/bandeja, 10 bandejas/caja
QiagenTM, Qiagen
Con filtro
Transparente
Automatización
Pipeta de ajuste universal, Qiagen™
Sterile and PCR Ready