Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para sistemas universales de pipeteo Qiagen™
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de automatización Thermo Scientific™ para sistemas universales de pipeteo Qiagen™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos.
Marca: Thermo Scientific™ 951-021
101.96 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21899" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.71000kg
Descripción
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de automatización Thermo Scientific™ para sistemas universales de pipeteo Qiagen™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos para garantizar la uniformidad y un rendimiento preciso mediante la rectitud máxima de las puntas y un bajo coeficiente de variación. Las puntas de pipeta se validan en las estaciones de trabajo para las que se crean y las puntas de pipeta estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, endotoxinas, contaminación microbiana y pirógenos.
- Disponibles no estériles, estériles y con la tecnología de filtro ART™
- Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado
- Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
Especificaciones
250 μl | |
Estéril | |
Gradilla | |
96 puntas/bandeja, 10 bandejas/caja | |
QiagenTM, Qiagen |
Con filtro | |
Transparente | |
Automatización | |
Pipeta de ajuste universal, Qiagen™ | |
Sterile & PCR Ready |