Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Autosampler Syringes for Agilent GCs
Gives better performance and superior quality. Trajan Scientific and Medical Autosampler Syringes for Agilent GCs has the knowledge and expertise to manufacture an SGE syringe.
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 002816
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
- Inyecciones exactas y reproducibles
- Diseñada específicamente para instrumental Agilent
Especificaciones
Jeringa Agilent | |
0,63 mm | |
10 μl |
23 G | |
Aguja fija | |
Cono |