Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Autosampler Syringes for Agilent GCs
Gives better performance and superior quality. Trajan Scientific and Medical Autosampler Syringes for Agilent GCs has the knowledge and expertise to manufacture an SGE syringe.
68.70€ - 1735.00€
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Volumen (métrico) | Calibre de aguja | Diámetro exterior de la aguja (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Volumen (métrico) | Calibre de aguja | Diámetro exterior de la aguja (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15258453
|
Trajan Scientific and Medical™
002816 |
Aguja fija | 10 μl | 23 G | 0,63 mm |
1735.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10390371
|
Trajan Scientific and Medical™
001800 |
Aguja fija | 5 μl | 26 G | 0,47 mm |
87.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10063622
|
Trajan Scientific and Medical™
002826 |
Aguja fija con émbolo GT | 10 μl | Calibre 23 y 26 | 0,63, 0,47 mm |
84.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15248453
|
Trajan Scientific and Medical™
002811 |
Aguja fija | 10 μl | 23 G | 0,63 mm |
68.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
- High quality solutions for liquid handling
- Accurate and reproducible injections
- Specifically designed for Agilent instruments
Especificaciones
Jeringa Agilent |