Learn More
Axygen™ Microplacas de PCR de 384 pocillos con faldón
384Placas de PCR de pocillos de una y dos muescas
Marca: Axygen™ PCR-384-R
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Opciones de sellado: Axymats, sellado por calor, láminas y películas adhesivas.
- Disponible en 50 μl y 55 μl
- Esquina de muesca única y doble
Con faldón (50 μl)
- Aplicación/compatibilidad: termociclado estándar
- Diseño de faldón completo compatible con sistemas robóticos
- Descripción de envasado: 10 placas/paquete, 5 paquetes/caja
- Aplicación/compatibilidad: termociclado estándar, ABI totalmente compatible para qPCR y secuenciación
- Diseño de faldón completo compatible con sistemas robóticos
- Descripción de envasado: 10 placas/paquete, 5 paquetes/caja
- Placa rígida compatible con sistemas robóticos con faldón completo
- Aplicación/compatibilidad: termociclado estándar, secuenciación de ABI, aplicaciones de automatización
- Descripción de envasado: 10 placas/paquete, 2 paquetes/manguito, 5 manguitos/caja
- Aplicación/compatibilidad: termociclado estándar, secuenciación de ABI, qPCR
- Los pocillos elevados permiten un volumen de 55 μl
- Descripción de envasado: 10 placas/paquete, 5 paquetes/caja
Colores disponibles como pedido especial.
Especificaciones
No Barcode | |
Estándar | |
Red | |
Polypropylene | |
384 | |
No estéril | |
PCR | |
Red |
Sin ARNasa/ADNasa | |
16 x 24 | |
Full | |
40 μl | |
40 μl | |
Round | |
Doble muesca |
Título del producto
Axygen™ Microplacas de PCR de 384 pocillos con faldón > Red Full Skirted
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido