Learn More
Axygen™ Microplacas de PCR de 384 pocillos con faldón
GREENER_CHOICE
384Placas de PCR de pocillos de una y dos muescas
Marca:  Axygen™ PCR-384-RGD-C
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12739438
  • 983.87€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 09-07-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Sin código de barras
Estándar
16 x 24
Completo
50 μl
49,5 μl
Redondo
Doble muesca
20/Paq.
Sin ARNasa/ADNasa
Sin tapa
Transparente
Polipropileno
384
No estéril
Aplicación/compatibilidad: termociclado estándar, secuenciación de ABI, aplicaciones de automatización
100/caja
Transparente
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Axygen™ Microplacas de PCR de 384 pocillos con faldón > Transparente; rígida y con faldón; 384 pocillos; 50 μl