Learn More
Axygen™ Microplacas de PCR de 384 pocillos con faldón
384Placas de PCR de pocillos de una y dos muescas
Marca:  Axygen™ PCR-384-G
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12759418
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
No Barcode
Estándar
Green
384
No estéril
PCR
Green
Sin ARNasa/ADNasa
16 x 24
Polypropylene
40 μl
Round
Doble muesca
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Axygen™ Microplacas de PCR de 384 pocillos con faldón > Green Full Skirted