Learn More
Axygen™ Microplacas de PCR de 384 pocillos con faldón
384Placas de PCR de pocillos de una y dos muescas
Marca:  Axygen™ PCR-384-Y
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12769438
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Sin ARNasa/ADNasa
16 x 24
Polypropylene
40 μl
Round
Doble muesca
Estándar
Yellow
384
No estéril
PCR
Yellow
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Axygen™ Microplacas de PCR de 384 pocillos con faldón > Yellow Full Skirted