Learn More
Axygen™ Puntas de automatización de 50 μl para Agilent™/Velocity 11 VPrep™ y Bravo, formato de 384 puntas
Para su uso con sistemas de automatización Agilent/Velocity 11
Marca: Axygen™ VTF-384-50UL-R-S
3756.75 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Formato de punta: 96 puntas
- Intervalo de volúmenes de la punta: De 20 μl a 250 μl
- Material de la punta: Polipropileno transparente
- Libre de ARNasa-/ADNasa-/ADNg humano
- Apirógenas
- Opciones disponibles:
- Con o sin filtros resistentes a aerosoles
- No estériles o estériles
- Con superficie de estándar o Axygen™ Maxymum Recovery™ - Cabezales compatibles: 96LT, 8LT
- Formato de gradilla: ANSI/SLAS
- Material de rack: Polipropileno
Especificaciones
50 μl | |
Estéril | |
ANSI | |
Apirógeno, utilizado para las especificaciones más estrictas bajo estrictos controles de proceso | |
Automatización, Round | |
50 gradillas/caja | |
Polietileno |
Con filtro | |
Transparente | |
Sin ADNasa ni ARNasa | |
Gradilla | |
Gradilla para SBS | |
Agilent™/Velocity VPrep™ 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 96ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 384ST, Agilent™ Bravo™ 384ST |
Título del producto
Axygen™ Puntas de automatización de 50 μl para Agilent™/Velocity 11 VPrep™ y Bravo, formato de 384 puntas > Estándar; 50 μl; con filtro, estériles
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido