Learn More
Axygen™ Puntas robóticas Biomek™ FX/Wellpro™
Para el sistema Beckman FX/Wellpro
Marca: Axygen™ FX-384-XL-R
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Formato de punta: 384 puntas
- Intervalo de volúmenes de la punta: De 25 μl a 50 μl
- Material de la punta: Polipropileno transparente
- Libre de ARNasa-/ADNasa-/ADNg humano
- Apirógenas
- Opciones disponibles:
- Con o sin filtros resistentes a aerosoles
- No estériles o estériles
- Con superficie de recuperación estándar o Axygen™ Maxymum Recovery™ - Cabezal compatible: AP-384, volumen bajo de 384 canales (solo FXF-384-XL-R-S)
- Formato de gradilla: ANSI/SLAS
- Material de rack: Polipropileno
Especificaciones
50 μl | |
No estéril | |
No Autoclavable | |
Apirógeno, utilizado para las especificaciones más estrictas bajo estrictos controles de proceso | |
Automatización | |
50 gradillas/caja | |
BiomekTM FX/WellproTM |
Sin filtro | |
Transparente | |
Sin DNasa, RNasa ni pirógenos | |
Gradilla de 384 pocillos | |
10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja | |
Beckman Coulter™ Biomek™ FX, Beckman Coulter™ Biomek™ NX, Beckman Coulter™ Multimek™ AP384, Dynamic Devices Oasis, Dynamic Devices Oasis LM de bajo volumen de 384 canales, Hamilton™ | |
Polipropileno |
Título del producto
Axygen™ Puntas robóticas Biomek™ FX/Wellpro™ > Puntas de 384 pocillos; 50 μl; no estériles, longitud extra, redondas, transparentes
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido