Learn More
Axygen™ Puntas robóticas Biomek™ FX/Wellpro™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Para el sistema Beckman FX/Wellpro
4438.55€ - 4985.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) 50 μl
filtradas por Sin filtro
Color Transparente
Esterilizables en autoclave No Autoclavable
Declaraciones de limpieza Sin DNasa, RNasa ni pirógenos
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Esterilidad Estilo de punta Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Esterilidad Estilo de punta Precio Cantidad y disponibilidad  
12732866
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Axygen™
FX-384-XL-L-R
No estéril Automatización, Longitud extendida, Automation Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12742866
Ver documentos
Axygen™
FX-384-XL-L-R-S
Estéril Automation, Extended Length Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12752866
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver documentos
Axygen™
FX-384-XL-R
No estéril Automatización
4438.55€
paquete de 19200
Fecha estimada de envío: 13-08-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
12762866
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver documentos
Axygen™
FX-384-XL-R-S
Estéril Automatización
4715.96€
paquete de 19200
Fecha estimada de envío: 13-08-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Color de la punta: Transparente
  • Color de rack: Verde
  • Intervalo de volumen: de 0.5 a 50 μl
  • La punta fina mejora la exactitud y precisión en volúmenes de muestra inferiores
  • Longitud extendida: permite el pipeteo desde la parte inferior de microplacas de pocillos profundos 384 y 384/1536
  • La punta Maxymum Recovery reduce la pérdida de muestras, mejora la reproducibilidad y la precisión, y minimiza el uso de muestras valiosas y reactivos
Especificaciones
Especificaciones
50 μl
Transparente
Sin DNasa, RNasa ni pirógenos
Gradilla de 384 pocillos
Beckman Coulter™ Biomek™ FX, Beckman Coulter™ Biomek™ NX, Beckman Coulter™ Multimek™ AP384, Dynamic Devices Oasis, Dynamic Devices Oasis LM de bajo volumen de 384 canales, Hamilton™
Polipropileno
Sin filtro
No Autoclavable
Apirógeno, utilizado para las especificaciones más estrictas bajo estrictos controles de proceso
10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja
BiomekTM FX/WellproTM
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Axygen™ Puntas robóticas Biomek™ FX/Wellpro™