Learn More
Axygen™ Tapones para tubos de PCR
GREENER_CHOICE
Tapones de 8 tiras abovedados o planos de tubos para PCR Axygen
Marca:  Axygen™ PCR-02CP-C-100
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15409073
  • 39.32€ / paquete de 100
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Los tubos de PCR de pared fina de polipropileno Axygen con y sin tapones están diseñados para ajustarse a bloques de 96 pocillos estándar y están disponibles en varios colores. La pared uniforme y ultra fina permite una transferencia térmica precisa. El tapón de inserción uniforme garantiza un ajuste hermético para evitar la evaporación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Certificados como libres de ARNasa y ADNasa
0,2 ml
No estéril
Abovedado
Tapones para PCR
Transparente
Tira de 8 tubos para PCR y microplacas para PCR de 96 pocillos
Polipropileno
Tapones de 1 × 8 tiras
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Axygen™ Tapones para tubos de PCR > 0.2mL