Learn More
Axygen™ Película y cintas para sellado de microplacas
Ofrecen gran economía para desechables fáciles
Marca: Axygen™ HSF-TS-L
Descripción
Para aplicaciones que van desde PCR y PCR en tiempo real hasta ELISA y cultivo celular, las películas Axygen son una forma sencilla y rentable para sellar placas y mejorar la automatización. Se utilizan para sellar microplacas multipocillos. La temperatura de la lámina de sellado va de - 40 °C a + 104 °C.
Transpirable
- Permiten el intercambio eficaz de gases para el cultivo celular y bacteriano, al tiempo que se evita la contaminación—
- Selle placas de cultivo de polipropileno y poliestireno, placas de 96 y 384 pocillos, incluidas otras placas de ensayo
- Proporciona un excepcional sello en placas multipocillos con temperaturas y reactivos variados.
- Con alfombrillas de compresión, las películas y cintas sellan durante el termociclado.
- Ideal para muestras sensibles a la luz y su adhesivo aplicado uniformemente proporciona un sellado óptimo de pocillos
- Perforable, PCR-AS-200
- El sellado excepcional en toda la placa protege las muestras durante el transporte o el almacenamiento
- Cuando se utiliza con la alfombrilla de compresión de Axygen, esta película de poliéster elimina la contaminación entre pocillos y la contaminación cruzada en aplicaciones de PCR
- De poliéster con adhesivo acrílico aplicado de manera uniforme y consistente para eliminar el efecto de bordes en ensayos ELISA sensibles
- Adecuado para sellar placas de cultivo de tejidos, para el almacenamiento a corto plazo e incubación, para el transporte y la contención de soluciones de riesgo biológico
- Disponible en envases no estériles y estériles
Especificaciones
Poliéster | |
4,52 in | |
1/caja | |
4,52 x 196 in. (115 x 500 m) | |
500 m | |
Agilent/V11 | |
De -80 °C a +104 °C |
No estéril | |
115 mm | |
1/Paq. | |
196 in | |
Diseñado para aplicaciones que van desde PCR y PCR en tiempo real hasta el almacenamiento | |
Rollo de lámina de sellado CyclerSeal |