Learn More
Código de producto | Marca | Material | Tipo de producto | Dimensiones (L x An) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Tipo de producto | Dimensiones (L x An) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12732796
|
Axygen™
BF-400 |
Rayón | Película de sellado transpirable | 153 x 82.3 mm (6.02 x 3.24 pulg) | No estéril | N/A | N/A | N/A | |||||
11336254
|
Axygen™
BF-400-S |
Rayón | Película de sellado transpirable | 6,02 x 3,24 in. (153 x 82,3 mm) | Estéril | N/A | N/A | N/A | |||||
12742796
|
Axygen™
BF-400-S |
Rayón | Película de sellado transpirable | 6,02 x 3,24 in. (153 x 82,3 mm) | Estéril |
698.60€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 05-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12623616
![]() |
Axygen™
HSF-AS-300-L |
Aluminio | Rollo de lámina de sellado | 4,52 x 196 in. (115 x 500 m) | No estéril | N/A | N/A | N/A | |||||
12633726
|
Axygen™
HSF-AS-300-P |
Aluminio | Sealing Film Roll | 78 x 610 m | No estéril | N/A | N/A | N/A | |||||
12613616
![]() |
Axygen™
HSF-TS-L |
Poliéster | Rollo de lámina de sellado CyclerSeal | 4,52 x 196 in. (115 x 500 m) | No estéril | N/A | N/A | N/A | |||||
12645926
|
Axygen™
HSF-TS-P |
Poliéster | CyclerSeal Sealing Film Roll | 78 x 610 m | No estéril | N/A | N/A | N/A | |||||
12557947
![]() |
Axygen™
MF-300 |
Litto, etileno o vinilo | Lámina de sellado por calor | 5 x 3,12 in. (127,2 x 79,5 mm) | No estéril | N/A | N/A | N/A | |||||
12752796
|
Axygen™
PCR-AS-200 |
Aluminio | Película de sellado | 5,74 x 3,11 in. (146 x 79,2 mm) | No estéril | N/A | N/A | N/A | |||||
12577947
|
Axygen™
PCR-AS-200 |
Aluminio | Película de sellado | 5,74 x 3,11 in. (146 x 79,2 mm) | No estéril |
141.80€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
11380215
|
Axygen™
PCR-SP-S |
Poliéster | Película de sellado AxySeal | 5,74 x 3,13 in. (146 x 79,6 mm) | Estéril | N/A | N/A | N/A | |||||
12782796
|
Axygen™
PCR-SP-S |
Poliéster | Película de sellado AxySeal | 5,74 x 3,13 in. (146 x 79,6 mm) | Estéril |
361.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12772796
|
Axygen™
PCR-SP |
Poliéster | Película de sellado AxySeal | 5,74 x 3,13 in. (146 x 79,6 mm) | No estéril |
258.26€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
11336074
|
Axygen™
PCR-SP |
Poliéster | Película de sellado AxySeal | 5,74 x 3,13 in. (146 x 79,6 mm) | No estéril | N/A | N/A | N/A | |||||
12014538
|
Axygen™
PCR-TS |
Poliéster | Película de sellado CyclerSeal | 5,33 x 3,14 in. (135,5 x 80 mm) | No estéril | N/A | N/A | N/A | |||||
13131824
|
Axygen™
PCR-TS |
Poliéster | Película de sellado CyclerSeal | 5,33 x 3,14 in. (135,5 x 80 mm) | No estéril |
423.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
11304325
|
Axygen™
UC-500 |
Poliolefina | Película de sellado UltraClear | Not Available | No estéril |
359.55€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
13191604
|
Axygen™
UC-500 |
Poliolefina | Película de sellado UltraClear | Not Available | No estéril | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Para aplicaciones que van desde PCR y PCR en tiempo real hasta ELISA y cultivo celular, las películas Axygen son una forma sencilla y rentable para sellar placas y mejorar la automatización. Se utilizan para sellar microplacas multipocillos. Escala de temperatura de película de sellado de - 40 °C a + 104 °C.
Transpirable
- Permite el intercambio eficaz de gases para cultivos celulares y bacterianos, al mismo tiempo que evita la contaminación
- Sellan placas de cultivo de polipropileno y de poliestireno, placas de 96 y placas 384 pocillos incluidas otras placas de ensayo
- Proporcionan un cierre excepcional en placas multipocillos con distintas temperaturas y reactivos
- Con alfombrillas de compresión, películas y cintas que se sellan durante el termociclado
- Ideales para muestras sensibles a la luz y su adhesivo aplicado de manera uniforme proporciona un sellado de pocillo óptimo
- Perforables, PCR-AS-200
- Sello excepcional que recorre toda la placa y protege las muestras durante el transporte o almacenamiento
- Cuando se utiliza con la alfombrilla de compresión de Axygen, esta película de poliéster elimina la contaminación entre pocillos y el cruce en aplicaciones de PCR
- Basado en poliéster con adhesivo acrílico aplicado de manera uniforme para eliminar el efecto de borde en ensayos de ELISA sensibles
- Adecuadas para sellar placas de cultivo de tejidos, para el almacenamiento a corto plazo e incubación, para el transporte y la contención de soluciones de riesgo biológico
- Disponibles en versiones de envasado estéril y no estéril
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Axygen™ Película y cintas para sellado de microplacas