Learn More
Axygen™ Película y cintas para sellado de microplacas
Ofrecen gran economía para desechables fáciles
Marca: Axygen™ HSF-AS-300-L
Descripción
Para aplicaciones que van desde PCR y PCR en tiempo real hasta ELISA y cultivo celular, las películas Axygen son una forma sencilla y rentable para sellar placas y mejorar la automatización. Se utilizan para sellar microplacas multipocillos.
Aluminio
- Proporciona un excepcional sello en placas multipocillos con temperaturas y reactivos variados.
- Con alfombrillas de compresión, las películas y cintas sellan durante el termociclado.
- Ideal para muestras sensibles a la luz y su adhesivo aplicado uniformemente proporciona un sellado óptimo de pocillos
- Perforable, PCR-AS-200
Especificaciones
Aluminio | |
4,52 in | |
1/caja | |
4,52 x 196 in. (115 x 500 m) | |
500 m | |
Agilent/V11 | |
De -80 °C a +104 °C |
No estéril | |
115 mm | |
1/Paq. | |
196 in | |
Diseñada para aplicaciones que van desde PCR y PCR en tiempo real hasta el almacenamiento, ideal para muestras sensibles a la luz | |
Rollo de lámina de sellado |