Learn More
Axygen™ Punta de pipeta de ajuste universal graduada de polipropileno Axygen™
Las puntas de pipeta de ajuste universal Axygen™ son compatibles con la mayoría de las micropipetas monocanal y multicanal de grado de investigación, y están certificadas como libres de DNasa/RNasa y no pirogénicas.
Marca: Axygen™ T-200-C-STK-S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sin DNasa ni RNasa
- Apirógenas
- ADNg humano y sin inhibición PCR
- Disponibles en diversos tamaños
- Disponible con una variedad de estilos de punta, incluyendo biselada, punta fina y calibre ancho
- Disponibles en versiones estéril y no estéril
- Disponibles en formatos a granel, de gradilla o de gradillas apilables.
- Disponible con superficie de recuperación Maxymum™ para una mayor precisión y máxima recuperación de muestras
Información de órdenes
Capacidad métrica
Especificaciones
200 μl | |
No estéril | |
Autoclavable | |
Maxymum Recovery™ | |
Biselado, Beveled | |
96 puntas/gradilla, 5 gradillas/pila, 10 pilas/caja | |
No |
Sin filtro | |
Transparente | |
DNasa-, RNasa-, pirógenos-, ADNg humano-, libre de inhibición de PCR | |
Gradilla | |
Rack apilado | |
La mayoría de las marcas de pipetas monocanal y multicanal | |
Polipropileno |
AXY001 Catalogue GENERAL AXYGEN FS
Tamaño : 2.2 MB
Título del producto
Axygen™ Punta de pipeta de ajuste universal graduada de polipropileno Axygen™ > Transparente, no estéril, punta biselada
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido