Learn More
Axygen™ Cajas de almacenamiento
Las cajas de almacenamiento Axygen™ pueden almacenar muestras durante un periodo prolongado.
Marca: Axygen™ TR8300-B
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Admite la congelación a –80 °C y la esterilización en autoclave a 121 °C
- Identificación alfanumérica de la muestra
- Se ha diseñado para simplificar la identidad de la muestra
- La estructura de polipropileno está garantizada para durar
Especificaciones
Tamaño de muestras: 1,5/2,0 ml | |
Azul | |
Almacenamiento de muestras | |
Archivador de portaobjetos Shandon | |
De -80 °C a +121 °C | |
14,2 cm |
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno | |
100 tubos | |
Caja de 5 unidades | |
14,2 cm | |
5,5 cm |
Título del producto
Axygen™ Cajas de almacenamiento > Azul
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido