Learn More
Axygen™ Microplacas de almacenamiento
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Para recogida de muestras, cámaras de crecimiento in vitro y almacenamiento a largo plazo.
Marca:  Axygen™ P-DW-10ML-24-C
182.24 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24073" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12537837
  • 206.27€ / paquete de 25
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Se utiliza para la recogida de muestras, cámaras de crecimiento in vitro y almacenamiento a largo plazo.
Las placas de ensayo y pocillos profundos Axygen™ se utilizan para la recogida de muestras, las cámaras de crecimiento in vitro y el almacenamiento a largo plazo. Fabricadas con polipropileno virgen, ofrecen una excelente resistencia química y resisten altas temperaturas de hasta -80 °C.
  • Excelente resistencia química
  • ANSI/SLAS 1-2004: Microplacas - Dimensiones de la superficie base
  • Centrifugación a 4000 RCF
  • Los pocillos con forma de diamante permiten una recuperación completa de las muestras
  • Hay disponibles placas en blanco y negro mediante pedido especial
  • La superficie ultraplana garantiza un sellado adecuado con una lámina de termosellado
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Especificaciones
    Estándar
    Esterilizable en autoclave
    Polipropileno
    24
    Cuadrada
    4000 xG
    5/Paq.
    - 80 °C
    4 x 6
    Transparente
    10.000 μl
    No estéril
    Recogida de muestras, cámaras de crecimiento in vitro y almacenamiento a largo plazo
    25/caja
    -112 °F
    SDS
    Documentos Certificados
    Certificados
    Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
    5 Resultados encontrados
    Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
    Número de lote34524017 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha30/03/2025 Catalog NumberP-DW-10ML-24-C
    Número de lote32424002 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha30/03/2025 Catalog NumberP-DW-10ML-24-C
    Número de lote22524007 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha13/02/2025 Catalog NumberP-DW-10ML-24-C
    Número de lote21624016 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha11/02/2025 Catalog NumberP-DW-10ML-24-C
    Número de lote21624015 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha28/01/2025 Catalog NumberP-DW-10ML-24-C
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    • Multiple Manufacturers
      Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
      Promo Code: 24155
      Expires2025-04-30
      Days
      30
      Hours
      0
      Minutes
      38
      Seconds
      17
      Hot Deal
      *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
      Términos y Condiciones See Full Promo Details
    • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
      Oferta Corning Lab Products
      Promo Code24073
      Expires2025-04-25
    • Multiple Manufacturers
      Domine la manipulación de líquidos con facilidad.
      Promo Code: 24122
      Expires2025-04-13
      Days
      13
      Hours
      0
      Minutes
      38
      Seconds
      17
    Título del producto
    Axygen™ Microplacas de almacenamiento > 24 pocillos; 10 ml; no; cuadrado