Learn More
Eppendorf™ 96-channel Dispensing Heads
For use with epMotion™ 96 Flex in hard-shell case. Requires base device for operation.
Marca: Eppendorf™ 5069000527
7250.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- For use with epMotion™ 96 Flex (not included)
- Intuitive semi-automated handling of 96- and 384-well plates
- Calibrated according to ISO 23783-2 standards
- Includes hard shell case for transport and storage
Especificaciones
Dispensing Head | |
0.5 to 300 μL | |
epMotion™ 96 Flex, and epT.I.P.S.™ Motion Reload System | |
4.6 lb. | |
1 Ea. |
Not Autoclavable | |
Cell culture, Molecular biology | |
1 Ea. | |
2.1 kg |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 6
Videos
-
epMotion 96 Flex tutorial Change of dispensing heads
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
13Hours
0Minutes
38Seconds
16New Offer Ahorre hasta un 92%
Título del producto
Eppendorf™ 96-channel Dispensing Heads > 0.5 to 300 μL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido