Learn More
Eppendorf™ Puntas de pipeta estándar epTIPS™
GREENER_CHOICE
Utilice estas puntas de pipeta universales con una amplia variedad de modelos de pipeta. Las puntas de pipeta Eppendorf™ epT.I.P.S.™ incluyen propiedades de humectación óptimas, gran transparencia y grados de pureza especiales y certificados.
Marca:  Eppendorf™ 0030000978
60.09 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10157291
  • 63.40€ / paquete de 500
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Utilice estas puntas de pipeta universales con una amplia variedad de modelos de pipeta. Las puntas de pipeta Eppendorf™ epT.I.P.S.™ incluyen propiedades de humectación óptimas, gran transparencia y grados de pureza especiales y certificados.
  • Fuerzas de fijación y expulsión con el máximo nivel de apriete
  • Geometría de cono optimizada ergonómicamente que proporciona el ajuste de pipeta óptimo en la pipeta Eppendorf
  • Graduaciones finas que facilitan las comprobaciones visuales del volumen de la pipeta
  • Puntas finas retraídas o extendidas que simplifican el trabajo con volúmenes pequeños
  • Puntas estrechas y largas que llegan hasta la base de recipientes estrechos y altos sin tocar la parte superior del borde del recipiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
De 100 a 5000 μl
Morado
4.7 in.
Universal
Universal
500 Pk.
Pipeteador Eppendorf™
epTip™
Estéril
Autoclavable
12 cm
A granel
500 Tips (5 Bags x 100 Tips)
Pipette Tips
Sí
Fina
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Multiple Manufacturers
    Consiga grandes descuentos en productos para sus análisis
    Promo Code: 24138
    Expires2025-04-30
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24155
    Expires2025-04-30
    Hot Deal
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
  • Multiple Manufacturers
    Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisis
    Promo Code: 24135
    Expires2025-07-13
Título del producto
Eppendorf™ Puntas de pipeta estándar epTIPS™ > Volumen: 100 a 5000 μl; longitud: 120 mm; cantidad: pack de 1000; color: Morado