Learn More
Eppendorf™ Puntas de pipeta estándar epTIPS™
Utilice estas puntas de pipeta universales con una amplia variedad de modelos de pipeta. Las puntas de pipeta Eppendorf™ epT.I.P.S.™ incluyen propiedades de humectación óptimas, gran transparencia y grados de pureza especiales y certificados.
46.38€ - 92.77€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
---|---|
Compatibilidad | Universal |
Formato | A granel |
Estilo de punta | Universal |
Tipo de producto | Pipette Tips |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Longitud (métrico) | Color | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Longitud (métrico) | Color | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10708972
![]() |
Eppendorf™
0030000854 |
De 0,5 a 20 μl | 4,6cm | Gris claro | 1000 Tips (2 Bags x 500 Tips) |
N/A
|
N/A
![]() |
||
10157291
![]() |
Eppendorf™
0030000978 |
De 100 a 5000 μl | 12 cm | Morado | 500 Tips (5 Bags x 100 Tips) |
N/A
|
N/A
![]() |
||
10333682
![]() |
Eppendorf™
0030000765 |
De 1000 a 10000 μl | 16,5cm | Turquesa | 200 Tips (2 Bags x 100 Tips) |
N/A
|
N/A
![]() |
||
10199171
![]() |
Eppendorf™
0030000781 |
De 1000 a 10000 μl | 24,3cm | Turquesa | 200 Tips (2 Bags x 100 Tips) |
N/A
|
N/A
![]() |
||
11920537
![]() |
Eppendorf™
0030000889 |
De 2 a 200 μl | 5,3cm | Transparente | 1000 Tips (2 Bags x 500 Tips) |
N/A
|
N/A
![]() |
||
10248621
![]() |
Eppendorf™
0030000870 |
De 2 a 200 μl | 5,3cm | Amarillo | 1000 Tips (2 Bags x 500 Tips) |
N/A
|
N/A
![]() |
||
10177241
![]() |
Eppendorf™
0030000897 |
De 20 a 300 μl | 5,5cm | Naranja | 1000 Tips (2 Bags x 500 Tips) |
N/A
|
N/A | ||
10370842
![]() |
Eppendorf™
0030000919 |
De 50 a 1000 μl | 7,1cm | Azul | 1000 Tips (2 Bags x 500 Tips) |
N/A
|
N/A
![]() |
||
10772559
![]() |
Eppendorf™
0030000927 |
De 50 a 1000 μl | 7,1cm | Transparente | 1000 Tips (2 Bags x 500 Tips) |
N/A
|
N/A | ||
10218671
![]() |
Eppendorf™
0030000951 |
De 250 to 2500 μl | 11,5cm | Rojo | 500 Tips (5 Bags x 100 Tips) |
N/A
|
N/A
![]() |
||
10197241
![]() |
Eppendorf™
0030000935 |
De 50 a 1250 μl | 7,6cm | Verde | 1000 Tips (2 Bags x 500 Tips) |
N/A
|
N/A
![]() |
||
10788962
![]() |
Eppendorf™
0030000811 |
0.1 to 10 μL | 34 mm | Dark Gray | 1000 Tips (2 Bags x 500 Tips) |
N/A
|
N/A
![]() |
||
10426461
![]() |
Eppendorf™
0030000838 |
0.1 to 20 μL | 40 mm | Medium Gray | 1000 Tips (2 Bags x 500 Tips) |
N/A
|
N/A | ||
10744587
![]() |
Eppendorf™
0030000730 |
De 50 a 1250 μl | 10,3cm | Verde oscuro | 1000 Tips (4 Bags x 250 Tips) |
N/A
|
N/A
![]() |
||
10541159
![]() |
Eppendorf™
0030000900 |
De 20 a 300 μl | 55 mm | Naranja | 1000 Tips (2 Bags x 500 Tips) |
N/A
|
N/A | ||
Description
Utilice estas puntas de pipeta universales con una amplia variedad de modelos de pipeta. Las puntas de pipeta Eppendorf™ epT.I.P.S.™ incluyen propiedades de humectación óptimas, gran transparencia y grados de pureza especiales y certificados.
- Fuerzas de fijación y expulsión con el máximo nivel de apriete
- Geometría de cono optimizada ergonómicamente que proporciona el ajuste de pipeta óptimo en la pipeta Eppendorf
- Graduaciones finas que facilitan las comprobaciones visuales del volumen de la pipeta
- Puntas finas retraídas o extendidas que simplifican el trabajo con volúmenes pequeños
- Puntas estrechas y largas que llegan hasta la base de recipientes estrechos y altos sin tocar la parte superior del borde del recipiente
Specifications
Autoclavable | |
A granel | |
Pipette Tips | |
Sí | |
Fina |
Universal | |
Universal | |
Pipeteador Eppendorf™ | |
epTip™ |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.