Learn More
Eppendorf™ Puntas de pipeta estándar epTIPS™
Utilice estas puntas de pipeta universales con una amplia variedad de modelos de pipeta. Las puntas de pipeta Eppendorf™ epT.I.P.S.™ incluyen propiedades de humectación óptimas, gran transparencia y grados de pureza especiales y certificados.
Marca: Eppendorf™ 0030000765
61.69 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
Utilice estas puntas de pipeta universales con una amplia variedad de modelos de pipeta. Las puntas de pipeta Eppendorf™ epT.I.P.S.™ incluyen propiedades de humectación óptimas, gran transparencia y grados de pureza especiales y certificados.
- Fuerzas de fijación y expulsión con el máximo nivel de apriete
- Geometría de cono optimizada ergonómicamente que proporciona el ajuste de pipeta óptimo en la pipeta Eppendorf
- Graduaciones finas que facilitan las comprobaciones visuales del volumen de la pipeta
- Puntas finas retraídas o extendidas que simplifican el trabajo con volúmenes pequeños
- Puntas estrechas y largas que llegan hasta la base de recipientes estrechos y altos sin tocar la parte superior del borde del recipiente
Especificaciones
De 1000 a 10000 μl | |
Turquesa | |
6.5 in. | |
Universal | |
Universal | |
200 Pk. | |
Pipeteador Eppendorf™ | |
epTip™ |
Sin filtro | |
Autoclavable | |
16,5cm | |
A granel | |
200 Tips (2 Bags x 100 Tips) | |
Pipette Tips | |
Sí | |
Fina |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
New Offer Ahorre hasta un 85%