Learn More
Eppendorf™ Puntas de pipeta estándar epTIPS™
GREENER_CHOICE
Utilice estas puntas de pipeta universales con una amplia variedad de modelos de pipeta. Las puntas de pipeta Eppendorf™ epT.I.P.S.™ incluyen propiedades de humectación óptimas, gran transparencia y grados de pureza especiales y certificados.
Marca:  Eppendorf™ 0030000838
71.29 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10426461
  • 75.20€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Utilice estas puntas de pipeta universales con una amplia variedad de modelos de pipeta. Las puntas de pipeta Eppendorf™ epT.I.P.S.™ incluyen propiedades de humectación óptimas, gran transparencia y grados de pureza especiales y certificados.
  • Fuerzas de fijación y expulsión con el máximo nivel de apriete
  • Geometría de cono optimizada ergonómicamente que proporciona el ajuste de pipeta óptimo en la pipeta Eppendorf
  • Graduaciones finas que facilitan las comprobaciones visuales del volumen de la pipeta
  • Puntas finas retraídas o extendidas que simplifican el trabajo con volúmenes pequeños
  • Puntas estrechas y largas que llegan hasta la base de recipientes estrechos y altos sin tocar la parte superior del borde del recipiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
0.1 to 20 μL
Estéril
Autoclavable
40 mm
Bulk
1000 Tips (2 Bags x 500 Tips)
Pipette Tips
Sí
Fine
Sin filtro
Medium Gray
1.6 in.
Universal
Universal
1000 Pk.
Eppendorf Pipetter
epT.I.P.S.
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Eppendorf™ Puntas de pipeta estándar epTIPS™ > Volumen: 0,1 a 20 μl; longitud: 40 mm