Learn More
Eppendorf™ Puntas de pipeta estándar epTIPS™
Utilice estas puntas de pipeta universales con una amplia variedad de modelos de pipeta. Las puntas de pipeta Eppendorf™ epT.I.P.S.™ incluyen propiedades de humectación óptimas, gran transparencia y grados de pureza especiales y certificados.
Marca: Eppendorf™ 0030000927
43.99 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
Utilice estas puntas de pipeta universales con una amplia variedad de modelos de pipeta. Las puntas de pipeta Eppendorf™ epT.I.P.S.™ incluyen propiedades de humectación óptimas, gran transparencia y grados de pureza especiales y certificados.
- Fuerzas de fijación y expulsión con el máximo nivel de apriete
- Geometría de cono optimizada ergonómicamente que proporciona el ajuste de pipeta óptimo en la pipeta Eppendorf
- Graduaciones finas que facilitan las comprobaciones visuales del volumen de la pipeta
- Puntas finas retraídas o extendidas que simplifican el trabajo con volúmenes pequeños
- Puntas estrechas y largas que llegan hasta la base de recipientes estrechos y altos sin tocar la parte superior del borde del recipiente
Especificaciones
De 50 a 1000 μl | |
Autoclavable | |
7,1cm | |
A granel | |
1000 Tips (2 Bags x 500 Tips) | |
Pipette Tips | |
Sí | |
Fina |
Transparente | |
2,8 in | |
Universal | |
Universal | |
1000 Pk. | |
Pipeteador Eppendorf™ | |
epTip™ |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
2Hours
3Minutes
5Seconds
58 -
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
19Hours
3Minutes
5Seconds
58 -
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30
Days
19Hours
3Minutes
5Seconds
58