Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Nickel Plated Steel Forceps
Marca:  Usbeck Laborgeraete™ 3007
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10639531
  • 10.76€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Romo
Nickel-plated Steel
300 L mm
1 Paq.
300 mm
Pinzas
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Usbeck Laborgeraete™ Nickel Plated Steel Forceps > Longitud:300mm