Learn More
Fisherbrand™ Septum para tapón de rosca corta de 9 mm
La mayoría de los septos están laminados en un lado con PTFE para una alta resistencia química y una barrera inerte entre la muestra y el material portador.
Marca: Fisherbrand™ 09 02 1942
308.18 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24163" para aplicar la oferta.
Descripción
- Septos de 9 mm
Especificaciones
Septos | |
9 mm | |
Sí | |
1 mm |
Azul, Blanco | |
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | |
1000 |
Ofertas especiales
-
Fisherbrand
Grandes ofertas de Fisherbrand en los mejores productos
Obtenga hasta un 60% de descuento en productos seleccionados de FisherbrandPromo Code: 24163Expires: 2025-04-30
-
Fisherbrand
Grandes ofertas de Fisherbrand en los mejores productos
Obtenga hasta un 60% de descuento en productos seleccionados de FisherbrandPromo Code: 24163Expires: 2025-04-30