Learn More
Eppendorf™ 96-channel Dispensing Heads
For use with epMotion™ 96 Flex in hard-shell case. Requires base device for operation.
6325.00€ - 7335.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Dispensing Head |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
Para utilizar con (aplicación) | Cell culture, Molecular biology |
Para utilizar con (equipo) | epMotion™ 96 Flex, and epT.I.P.S.™ Motion Reload System |
Cantidad | 1 Ea. |
Código de producto | Marca | El dispositivo tiene | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | El dispositivo tiene | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
30040081
|
Eppendorf™
5069000527 |
0.5 to 300 μL |
7335.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
30040079
|
Eppendorf™
5069000535 |
5 to 1000 μL |
6325.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- For use with epMotion™ 96 Flex (not included)
- Intuitive semi-automated handling of 96- and 384-well plates
- Calibrated according to ISO 23783-2 standards
- Includes hard shell case for transport and storage
Especificaciones
Dispensing Head | |
Cell culture, Molecular biology | |
1 Ea. |
Not Autoclavable | |
epMotion™ 96 Flex, and epT.I.P.S.™ Motion Reload System | |
1 Ea. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Eppendorf™ 96-channel Dispensing Heads