Learn More
Eppendorf™ 96-channel Dispensing Heads
For use with epMotion™ 96 Flex in hard-shell case. Requires base device for operation.
Marca: Eppendorf™ 5069000535
6250.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- For use with epMotion™ 96 Flex (not included)
- Intuitive semi-automated handling of 96- and 384-well plates
- Calibrated according to ISO 23783-2 standards
- Includes hard shell case for transport and storage
Especificaciones
Dispensing Head | |
5 to 1000 μL | |
epMotion™ 96 Flex, and epT.I.P.S.™ Motion Reload System | |
1 Ea. | |
2.7 kg |
Not Autoclavable | |
Cell culture, Molecular biology | |
Air-cushion system | |
6.0 lb. | |
1 Ea. |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 6
Videos
-
epMotion 96 Flex tutorial Change of dispensing heads
Accesorios y servicios
Accesorios facultativos
-
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion as Reload System
X2304 epTIPS Motion 1000ul Reload Código de producto: 30019031257.00€ / paquete de 2304 -
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion as Reload System
X2304 epTIPS Motion 300ul Reload Filter Código de producto: 30019038492.00€ / paquete de 2304 -
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion as Reload System
X2304 epTIPS Motion 1000ul Reload Filter Código de producto: 30019053492.00€ / paquete de 2304 -
Eppendorf epMotion™ 96 Flex epMotion 96 Flex Base Device Código de producto: 30090330
12700.00€ / cada uno
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
12Hours
22Minutes
2Seconds
48New Offer Ahorre hasta un 92%
Título del producto
Eppendorf™ 96-channel Dispensing Heads > 5 to 1000 μL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido