Learn More
Axygen™ Puntas de pipeta anidadas compatibles con Tecan™ Evo MCA96
Puntas 768 para su uso con el brazo multicanal Tecan Evo MCA96
Marca: Axygen™ EV-200-NTR
235.79 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
- Formato de punta: 96 puntas
- Intervalo de volúmenes de la punta: De 50 μl a 200 μl
- Material de la punta: Polipropileno transparente
- Libre de ARNasa-/ADNasa-/ADNg humano
- Apirógenas
- Opciones disponibles:
- Con o sin filtros resistentes a aerosoles
- No estériles o estériles - Cabezales compatibles: MCA96
- Formato de gradilla: ANSI/SLAS
- Material de rack: Polipropileno
Especificaciones
200 μl | |
Gris | |
Gradilla de puntas anidadas | |
Tecan™ EVO™ MCA96 | |
Polipropileno |
No estéril | |
Round | |
40 gradillas/caja | |
TecanTM |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
30224016 | Certificado de calidad | 27/02/2025 | EV-200-NTR |
29024016 | Certificado de calidad | 27/02/2025 | EV-200-NTR |
25024032 | Certificado de calidad | 27/02/2025 | EV-200-NTR |
34424021 | Certificado de calidad | 25/02/2025 | EV-200-NTR |
14224046 | Certificado de calidad | 28/01/2025 | EV-200-NTR |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92% -
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30