Learn More
Axygen™ Puntas de pipeta anidadas compatibles con Tecan™ Evo MCA96
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Puntas 768 para su uso con el brazo multicanal Tecan Evo MCA96
Marca:  Axygen™ EV-200-NTR-S
248.47 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15388291
  • 389.17€ / paquete de 3840
Fecha estimada de envío: 14-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Formato de punta: 96 puntas
  • Intervalo de volúmenes de la punta: De 50 μl a 200 μl
  • Material de la punta: Polipropileno transparente
  • Libre de ARNasa-/ADNasa-/ADNg humano
  • Apirógenas
  • Opciones disponibles:
    - Con o sin filtros resistentes a aerosoles
    - No estériles o estériles
  • Cabezales compatibles: MCA96
  • Formato de gradilla: ANSI/SLAS
  • Material de rack: Polipropileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
200 μl
Gris
Gradilla de puntas anidadas
Tecan™ EVO™ MCA96
Polipropileno
Estéril
Round
40 gradillas/caja
TecanTM
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
4 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote05622032 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha01/09/2023 Catalog NumberEV-200-NTR-S
Número de lote24319015 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha01/07/2021 Catalog NumberEV-200-NTR-S
Número de lote23119027 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha01/07/2021 Catalog NumberEV-200-NTR-S
Número de lote05419025 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha01/07/2021 Catalog NumberEV-200-NTR-S
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Axygen™ Puntas de pipeta anidadas compatibles con Tecan™ Evo MCA96 > Sin filtro, anidadas, estériles; 200 μl