Learn More
Thermo Scientific™ Soporte de cartucho de trampa PepMap Neo, tubos de PEEK y accesorios &nanoViper
Utilice el soporte de cartucho de trampa Thermo Scientific™ PepMap™ Neo, los tubos de PEEK y los accesorios nanoViper™ para conectar el cartucho de trampa PepMap™ Neo al sistema HPLC.
Marca: Thermo Scientific™ 174501
360.74 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
Utilice el soporte del cartucho de trampa Thermo Scientific™ PepMap™ Neo, los tubos de PEEK y los accesorios nanoViper™ para conectar el cartucho de trampa PepMap Neo (número de catálogo: 174500) al sistema HPLC.
Consulte los recursos Viper y nanoViper
Especificaciones
30 μm | |
Dos tubos de PEEK con accesorios nanoViper™ | |
22 000 psi (1500 bar) | |
PepMap Neo | |
Tubos de PEEK con accesorios nanoViper™ |
Cartucho de trampa PepMap™ Neo (número de referencia 174500) | |
100 mm | |
60 °C | |
PEEK | |
Trampa y elución, identificación de péptidos |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31