Learn More
Axygen™ Puntas de pipeta anidadas compatibles con Tecan™ Evo MCA96
Puntas 768 para su uso con el brazo multicanal Tecan Evo MCA96
Marca: Axygen™ EV-50-NTR
269.71 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
- Formato de punta: 96 puntas
- Intervalo de volúmenes de la punta: De 50 μl a 200 μl
- Material de la punta: Polipropileno transparente
- Libre de ARNasa-/ADNasa-/ADNg humano
- Apirógenas
- Opciones disponibles:
- Con o sin filtros resistentes a aerosoles
- No estériles o estériles - Cabezales compatibles: MCA96
- Formato de gradilla: ANSI/SLAS
- Material de rack: Polipropileno
Especificaciones
50 μl | |
Naranja | |
Gradilla de puntas anidadas | |
Tecan™ EVO™ MCA96 | |
Polipropileno |
No estéril | |
Round | |
40 gradillas/caja | |
TecanTM |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92%