Learn More
Axygen™ Pipeteador de 12 canales Axypet™
Los pipeteadores Axygen™ Axypet™ combinan altos niveles de exactitud y precisión con innovaciones de diseño para hacer el pipeteo más cómodo durante largos períodos de tiempo.
Marca: Axygen™ AP-12-200
583.47 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El sistema de pipeteo suave con resorte cómodo para el pulgar reduce la fatiga
- Garantía de 3 años
- La exclusiva opción de botón EZIject lateral reduce el movimiento del pulgar
- El gancho para los dedos proporciona un agarre más relajado
- El gran botón pulsador ergonómico es fácil para el pulgar durante el contacto
- La función de bloqueo evita cambios accidentales de volumen durante los procedimientos de pipeteo
- Cada canal del pipeteador tiene un conjunto de pistón de precisión individual para garantizar la exactitud y reproducibilidad de una serie de pipeteo a la siguiente
- El colector de puntas gira 360°
- Los ejes se retiran cuando se presionan contra una fila de puntas
- Cada eje se mueve de forma independiente, minimizando el atasco de las puntas
- El micrómetro es continuamente ajustable para la selección de volúmenes enteros o fraccionarios
Especificaciones
±3,0/±1,0% | |
12 | |
Pipeta multicanal | |
±1,5/ ±0,6% |
Tipo de punta: 200 μL | |
Axypet™ | |
De 20 to 200 μl | |
3 años |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92%
Título del producto
Axygen™ Pipeteador de 12 canales Axypet™ > 20-200 μl; E.: ±3,0/±1,0%; P.: ±1,5/±0,6%; punta: 200 μl
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido