Learn More
Axygen™ Pipeteador de 8 canales Axypet™
GREENER_CHOICE
Los pipeteadores Axygen™ Axypet™ combinan altos niveles de exactitud y precisión con innovaciones de diseño para hacer el pipeteo más cómodo durante largos períodos de tiempo.
Marca:  Axygen™ AP-8-200
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12712796
  • 574.95€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • El sistema de pipeteo suave con resorte cómodo para el pulgar reduce la fatiga
  • Garantía de 3 años
  • La exclusiva opción de botón EZIject lateral reduce el movimiento del pulgar
  • El gancho para los dedos proporciona un agarre más relajado
  • El gran botón pulsador ergonómico es fácil para el pulgar durante el contacto
  • La función de bloqueo evita cambios accidentales de volumen durante los procedimientos de pipeteo
  • Cada canal del pipeteador tiene un conjunto de pistón de precisión individual para garantizar la exactitud y reproducibilidad de una serie de pipeteo a la siguiente
  • El colector de puntas gira 360°
  • Los ejes se retiran cuando se presionan contra una fila de puntas
  • Cada eje se mueve de forma independiente, minimizando el atasco de las puntas
  • El micrómetro es continuamente ajustable para la selección de volúmenes enteros o fraccionarios
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
±3,0/±1,0%
8
Pipeta multicanal
±1,5/ ±0,6%
Tipo de punta: 200 μL
Axypet™
De 20 to 200 μl
3 años
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Axygen™ Pipeteador de 8 canales Axypet™ > 20-200 μl; E.: ±3,0/±1,0%; P.: ±1,5/±0,6%; punta: 200 μl