Learn More
Thermo Scientific™ Pipeta serológica Nunc™
Una gama completa de pipetas serológicas de calidad para apoyar cada etapa de la investigación de cultivos celulares
Marca: Thermo Scientific™ 170355N
33.45 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24071" para aplicar la oferta.
Descripción
Las estrictas especificaciones de calidad y las prácticas características hacen de las pipetas serológicas Thermo Scientific™ Nunc™ una gran elección para el trabajo diario en el laboratorio. Las graduaciones bidireccionales en negrita y claras hacen que sea fácil leer los volúmenes de los fluidos y las cantidades de dispensación. Elija entre una amplia selección de tamaños y opciones de embalaje.
Detalles del producto:
- Amplia gama de volúmenes y opciones de embalaje
- Pipetas y envases codificados por colores para una cómoda selección de volúmenes
- Pipetas envasadas individualmente en papel/plástico o en envases separables de plástico para una alta garantía de esterilidad
- Reduzca los residuos de envases con las opciones de embalaje a granel
Calibración certificada de precisión y graduaciones precisas
- Garantiza una precisión de dispensación de +/-2 % para 1 ml y 2 ml, y de +/-1 % para 5 ml, 10 ml, 25 ml y 50 ml a volumen completo
Graduaciones transparentes, en negrita y bidireccionales
- Graduaciones de alto contraste para facilitar la lectura de los volúmenes
- Las graduaciones inversas ayudan a determinar el volumen de dispensación
Graduaciones negativas
- Aumente la capacidad de la pipeta y aloje volúmenes adicionales
Tapón del filtro
- Evite la contaminación por aerosoles o líquidos del dispositivo de pipeteo mientras reduce aún más los riesgos de contaminación entre muestras
Especificaciones:
- Material: Poliestireno 100 % virgen ultratransparente para una claridad máxima
- Sin contaminantes: Sin ARNasa/ADNasa, sin ADN humano, no citotóxico, apirógeno
- Esterilidad: Esterilización por radiación con haces de electrones a SAL de 10-6
- Vida útil: 5 años desde la fecha de fabricación
Pruebas de productos
- Certificado de calidad
Especificaciones
Yes | |
Pipeta serológica, 5 años de vida útil | |
Estéril | |
En envase individual, envase separable de papel, con tapón |
Sin ARNasa ni ADNasa, sin ADN humano, no citotóxico, no pirogénico | |
Poliestireno | |
100/paquete, 200/caja | |
5 mL |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
BD01003 | Certificado de análisis | 19/03/2024 | 170355N |
BB10003 | Certificado de análisis | 19/03/2024 | 170355N |
BB11003 | Certificado de análisis | 02/01/2024 | 170355N |
BB11003 | Certificado de análisis | 24/07/2023 | 170355N |
BB09003 | Certificado de análisis | 27/11/2022 | 170355N |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30
Days
22Hours
14Minutes
36Seconds
14 -
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora -
Thermo Scientific Nunc
,
Thermo Scientific Nalgene
,
Gibco
,
Invitrogen
,
Thermo Scientific
Promoción de la biología celular
Descubra cómo puede maximizar sus ahorros e impulsar su investigación al siguiente nivel con nuestros productos de gama alta de Gibco y Thermo Scientific.Promo Code: 24071Expires: 2025-06-30
Days
83Hours
14Minutes
36Seconds
14