Learn More
Corning™ Pipetas serológicas de poliestireno desechables en envoltorio de papel/plástico Stripette™, estériles
Fabricadas con poliestireno ópticamente transparente para una medición precisa. Las pipetas serológicas de poliestireno desechables envasadas individualmente en plástico Corning™ Stripette™ son ideales para aplicaciones estériles de cultivo de tejidos, especialmente cuando se usan guantes de látex, ya que el envase reduce la adhesión estática.
Marca: Corning™ 4487
60.08 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
- Estéril
- Sin ARNasa/ADNasa
- Apirógenas
- No citotóxicas
- Sin BSE/TSE
- La exclusiva punta antigoteo garantiza una administración precisa
- Las bandas de ampliación codificadas por colores facilitan la lectura del volumen y la selección del tamaño
- Las graduaciones bidireccionales proporcionan escalas ascendente y descendente
- Las graduaciones negativas permiten un volumen de trabajo adicional
- Tres opciones de envase: En envase individual, papel/plástico; En envase individual, plástico transparente; embalaje a granel
- Precisión volumétrica del ±2 % a plena capacidad
Especificaciones
±2% | |
Poliestireno | |
Sí | |
13,7 in | |
200/caja | |
±2% | |
Azul | |
34,8 cm | |
Sí |
Apirógena, sin ADNasa ni ARNasa | |
Estéril | |
0,1 ml | |
2,5 ml | |
Redondo | |
Envoltorio individual en envase de papel/plástico | |
5 ml | |
Pipeta serológica |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora -
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Ahorre en Productos de laboratorio Corning
Oferta Corning Lab ProductsPromo Code: 24073Expires: 2025-04-25