Learn More
Axygen™ Pipeteador monocanal Axypet™
Los pipeteadores Axygen™ Axypet™ combinan altos niveles de exactitud y precisión con innovaciones de diseño para hacer el pipeteo más cómodo durante largos periodos de tiempo.
Marca: Axygen™ AP-250
234.74 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Description
- El sistema de pipeteo suave con resorte cómodo para el pulgar reduce la fatiga
- Garantía de 3 años
- La exclusiva opción de botón EZIject lateral reduce el movimiento del pulgar
- El gancho para los dedos proporciona un agarre más relajado
- El gran botón pulsador ergonómico es fácil para el pulgar durante el contacto
- La función de bloqueo evita cambios accidentales de volumen durante los procedimientos de pipeteo
Specifications
±1,0/±0,6% | |
1 | |
Pipeta monocanal | |
±0,4/±0,3% |
Tipo de punta: 300 µl | |
Axypet™ | |
De 50 to 250 μl | |
3 años |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction