Learn More
Axygen™ Pipeteador monocanal Axypet™
GREENER_CHOICE
Los pipeteadores Axygen™ Axypet™ combinan altos niveles de exactitud y precisión con innovaciones de diseño para hacer el pipeteo más cómodo durante largos periodos de tiempo.
Marca:  Axygen™ AP-2
234.74 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12642850
  • 254.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • El sistema de pipeteo suave con resorte cómodo para el pulgar reduce la fatiga
  • Garantía de 3 años
  • La exclusiva opción de botón EZIject lateral reduce el movimiento del pulgar
  • El gancho para los dedos proporciona un agarre más relajado
  • El gran botón pulsador ergonómico es fácil para el pulgar durante el contacto
  • La función de bloqueo evita cambios accidentales de volumen durante los procedimientos de pipeteo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
±12,0/±1,5%
1
Pipeta monocanal
±6,0/±0,7%
Tipo de punta: 10 µl
Axypet™
De 0,2 a 2 μl
3 años