Learn More
Tocris Bioscience™ AZ 10397767
Potent CXCR2 antagonist
Marca:  Tocris Bioscience™ 5872/10
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18777686
  • 263.00€ / 10 miligramos
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
AZ 10397767 is a potent CXCR2 antagonist (IC50 = 1 nM); attenuates oxaliplatin -induced NF-κB activation, increases oxaliplatin cytotoxicity, and potentiates oxaliplatin-induced apoptosis in AIPC cells. Reduces the numbers of neutrophils infiltrating into tumors in both in vitro and in vivo models and delayed tumor growth. Orally bioavailable.
Especificaciones
Especificaciones
Antagonist
333742-63-5
400.88g/mol
Chemokine Receptor Antagonists
Chemokine Receptor
C15H14ClFN4O2S2
Almacenar a –20°C
10 mg
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación