Learn More
Tocris Bioscience™ AZ 10397767
Potent CXCR2 antagonist
263.00€ - 1065.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Antagonist |
---|---|
Proteínas objetivo | Chemokine Receptor |
CAS | 333742-63-5 |
Fórmula molecular | C15H14ClFN4O2S2 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 400.88g/mol |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18777686
|
Tocris Bioscience™
5872/10 |
10 mg |
263.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18797936
|
Tocris Bioscience™
5872/50 |
50 mg |
1065.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Potent CXCR2 antagonist (IC50 = 1 nM); attenuates oxaliplatin -induced NF-κB activation, increases oxaliplatin cytotoxicity, and potentiates oxaliplatin-induced apoptosis in AIPC cells. Reduces the numbers of neutrophils infiltrating into tumors in both in vitro and in vivo models and delayed tumor growth. Orally bioavailable.Especificaciones
Antagonist | |
333742-63-5 | |
400.88g/mol | |
Chemokine Receptor Antagonists |
Chemokine Receptor | |
C15H14ClFN4O2S2 | |
Almacenar a –20°C |
Para uso exclusivo en investigación