Learn More
Tocris Bioscience™ AZ 10397767
Potent CXCR2 antagonist
Marca: Tocris Bioscience™ 5872/50
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
AZ 10397767 is a potent CXCR2 antagonist (IC50 = 1 nM); attenuates oxaliplatin -induced NF-κB activation, increases oxaliplatin cytotoxicity, and potentiates oxaliplatin-induced apoptosis in AIPC cells. Reduces the numbers of neutrophils infiltrating into tumors in both in vitro and in vivo models and delayed tumor growth. Orally bioavailable.Especificaciones
Antagonist | |
333742-63-5 | |
400.88g/mol | |
Chemokine Receptor Antagonists |
Chemokine Receptor | |
C15H14ClFN4O2S2 | |
Almacenar a –20°C | |
50 mg |
Título del producto
Para uso exclusivo en investigación
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido