Learn More
Azlon™ Frascos de lavado con impresiones plurilingües de LDPE
Descripción
Impresos con símbolos globalmente armonizados, el rombo de la NFPA, frases de riesgo e información de seguridad. Los frascos lavadores con impresiones plurilingües de LDPE Azlon™ muestran los nombres químicos y la información de seguridad clave en cuatro idiomas europeos, por lo que ya no es necesario usar varios frascos lavadores en países de habla europea.
- Frascos de lavado con cuello ancho multilingües
- Impreso de forma indeleble
- Incluyen cierres de PP de una pieza codificados por colores que mantienen su forma durante el uso
- Los cierres incluyen una apertura de punta por chorro de precisión para un control preciso
- Disponibles en tres etiquetas de agua y cinco de disolventes
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Capacidad (imperial) | 8,45 oz |
Color | Translúcido |
Descripción | Impreso de forma indeleble en inglés, francés, alemán y español |
Material | LDPE |
Cantidad | 5/Paq. |
Intervalo de temperatura (métrico) | De – 50C a 80 °C |
Color del tapón | Blanco |
Closure Included | Sí |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Mostrar más |
Documentos
Product Information
Product Information
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora