Learn More
Azlon™ Frascos de lavado de seguridad con impresiones de LDPE DIY Código de producto.: 12520066
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Azlon™ Frascos de lavado de seguridad con impresiones de LDPE DIY
Código de producto. 12520066
500 ml, Tapón sin ventilación, Blanco
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
500 ml
1000 ml
Tipo de tapón:
Tapón sin ventilación
Ventilación de vapor
Color del tapón:
Blanco
Varios
Código de producto. 12520066
Marca: Azlon™ WGW002PML
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cree etiquetas personalizadas para estos frascos de LDPE de etiquetado personalizado. Los frascos de lavado de seguridad con impresiones de LDPE DIY Azlon™ se suministran con etiquetas de riesgo adhesivas y son ideales para una gran variedad de aplicaciones de muestreo y almacenamiento de líquidos. Los tapones de ventilación de vapor DripLok™ proporcionan mayor seguridad con disolventes volátiles.
Cree etiquetas personalizadas para estos frascos de LDPE de etiquetado personalizado.Los frascos de lavado de seguridad con impresiones de LDPE DIY Azlon™ se suministran con etiquetas de riesgo adhesivas y son ideales para una gran variedad de aplicaciones de muestreo y almacenamiento de líquidos.Los tapones de ventilación de vapor DripLok™ proporcionan mayor seguridad con disolventes volátiles.
  • Frascos de lavado «hágalo usted mismo» con panel de escritura
  • Impresos de forma indeleble en tres idiomas (inglés, francés y alemán)
  • Se suministran con etiquetas de riesgos adhesivas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Color Translúcido
Diámetro exterior del cuello (métrico) 38mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 34mm
Incluye Tapón, panel de escritura en blanco, señales de peligro adhesivas
Material LDPE
Cantidad 5/paquete
Intervalo de temperatura (métrico) De – 50C a 80 °C
Color del tapón Blanco
Closure Included Sí
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Boca Ancha
Altura (métrico) 163 mm
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 75mm
Tipo de tapón Tapón sin ventilación
Mostrar más Mostrar menos
Product Information
Brochures
Título del producto
Azlon™ Frascos de lavado de seguridad con impresiones de LDPE DIY >