Learn More
Azlon™ Frascos lavadores con hombro en pendiente con impresiones de LDPE Azlon™
Utilice estos frascos de plástico resistente para una amplia gama de aplicaciones de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y muestreo. Los frascos de lavado con hombro en pendiente con impresiones de LDPE Azlon™ se imprimen de forma indeleble con una selección de siete disolventes conocidos, símbolos de peligro adecuados y números de CAS.
Marca:  Azlon™ WGF533P
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10034464
  • 39.85€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 30-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Utilice estos frascos de plástico resistente para una amplia gama de aplicaciones de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y muestreo.Los frascos de lavado con hombro en pendiente con impresiones de LDPE AzlonTM se imprimen de forma indeleble con una selección de siete disolventes conocidos, símbolos de peligro adecuados y números de CAS.
  • Frascos lavadores etiquetados para una fácil identificación del contenido
  • Su diseño delgado permite un manejo cómodo y una mayor facilidad de uso
  • Incluyen con tapones de polipropileno codificados por colores
  • Los tapones disponen de una punta con apertura que emite un chorro para un control preciso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
250 ml
Translúcido
Para una identificación sencilla de los contenidos
LDPE
Azul
No esterilizable en autoclave
Estrecha
152 mm
Isopropanol
152 mm
Sí
8,45 oz
54 mm
Tapón de polipropileno azul
5/paq.
Sí
No
Forma redonda
Frasco lavador
Polipropileno
Tapón
Documentos
Product Information
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Azlon™ Frascos lavadores con hombro en pendiente con impresiones de LDPE Azlon™ > Tapón e impresión azul; etiqueta de isopropanol; capacidad: 250 ml