Learn More
Azlon™ Frascos lavadores con hombro en pendiente con impresiones de LDPE Azlon™
Utilice estos frascos de plástico resistente para una amplia gama de aplicaciones de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y muestreo. Los frascos de lavado con hombro en pendiente con impresiones de LDPE Azlon™ se imprimen de forma indeleble con una selección de siete disolventes conocidos, símbolos de peligro adecuados y números de CAS.
20.10€ - 59.97€
Especificaciones
Color | Translúcido |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Para una identificación sencilla de los contenidos |
Material | LDPE |
Closure Included | Sí |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Chemical Label | Color del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Chemical Label | Color del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11353514
|
Azlon™
WGF535P |
250 ml | Etanol | Naranja |
47.70€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10698005
|
Azlon™
WGF532P |
250 ml | Metanol | Verde |
38.35€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10697815
|
Azlon™
WGF530P |
250 ml | Agua | Blanco |
35.50€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10247874
|
Azlon™
WGF600P |
250 ml | Agua destilada | Blanco |
29.65€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 02-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12504927
|
Azlon™
WGF500 |
250 ml | Agua destilada | Blanco |
37.85€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10084174
|
Azlon™
WGF534P |
250 ml | I. M. S. | Amarillo |
29.05€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
10287674
|
Azlon™
WGF531P |
250 ml | Acetona | Rojo |
39.85€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 02-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10034464
|
Azlon™
WGF533P |
250 ml | Isopropanol | Azul |
39.85€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 16-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10421055
|
Azlon™
WGF601P |
500 ml | Agua destilada | Blanco |
44.75€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
12112130
|
Azlon™
WGF601P |
500 ml | Agua destilada | Blanco | N/A | N/A | N/A | |||||
11990995
|
Azlon™
WGF537P |
500 ml | Acetona | Rojo |
59.97€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
10339604
|
Azlon™
WGF540P |
500 ml | I. M. S. | Amarillo |
44.75€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10442585
|
Azlon™
WGF538P |
500 ml | Metanol | Verde |
44.95€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10044224
|
Azlon™
WGF539P |
500 ml | Isopropanol | Azul |
36.65€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
11363514
|
Azlon™
WGF541P |
500 ml | Etanol | Naranja |
44.10€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10442395
|
Azlon™
WGF536P |
500 ml | Agua | Blanco |
48.40€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
11971538
|
Azlon™
WGF501 |
500 ml | Agua destilada | Blanco |
49.45€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Utilice estos frascos de plástico resistente para una amplia gama de aplicaciones de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y muestreo.Los frascos de lavado con hombro en pendiente con impresiones de LDPE AzlonTM se imprimen de forma indeleble con una selección de siete disolventes conocidos, símbolos de peligro adecuados y números de CAS.
- Frascos de lavado etiquetados para facilitar la identificación del contenido
- El diseño compacto permite un manejo cómodo y mayor facilidad de uso
- Equipados con tapones de polipropileno codificados por colores
- Los tapones incluyen una apertura de punta por chorro de precisión para un control preciso
Especificaciones
Translúcido | |
LDPE | |
No esterilizable en autoclave | |
Forma redonda | |
Tapón |
Para una identificación sencilla de los contenidos | |
Sí | |
Estrecha | |
Polipropileno |