Learn More
Azlon™ Frascos redondos de cuello ancho de polipropileno ámbar Código de producto.: 12094687
Fecha estimada de envío: 25-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Azlon™ Frascos redondos de cuello ancho de polipropileno ámbar
Código de producto. 12094687
60 ml
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Código de producto. 12094687
Marca: Azlon™ BWP0060AP
Fecha estimada de envío: 25-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene una amplia gama de materiales sensibles a la luz con estos frascos de plástico de cuello ancho. Los frascos redondos de cuello ancho de color ámbar de polipropileno Azlon™ incluyen un diseño sin revestimiento a prueba de fugas para facilitar el llenado y vaciado de muestras sólidas o líquidas.
Almacene una amplia gama de materiales sensibles a la luz con estos frascos de plástico de cuello ancho. Los frascos redondos de cuello ancho de color ámbar de polipropileno Azlon™ incluyen un diseño sin revestimiento a prueba de fugas y ofrecen una buena resistencia química.
  • Frascos de alta resistencia y calidad de color ámbar
  • Tapones de rosca de polipropileno antiadherente
  • Buena resistencia química
  • Frascos de polipropileno de color ámbar rígido y opaco con tapones de rosca de polipropileno negro
  • Contornos interiores suaves para un vertido eficiente y fácil limpieza
  • Permite un uso intensivo y duradero
  • Esterilizable en autoclave a 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 60 ml
Capacidad (imperial) 2,02 oz
Color Ámbar
Diámetro interior del cuello (métrico) 22 mm
Para utilizar con (aplicación) Ideales para una amplia gama de líquidos sensibles a la luz y almacenamiento de sólidos
Material Polipropileno
Cantidad 10/paq.
Color del tapón Negro
Certificaciones/conformidad CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Closure Included Sí
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 82 mm
Tipo de producto Frasco redondo de cuello ancho
Altura (imperial) 3,30 in
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 40 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Título del producto
Azlon™ Frascos redondos de cuello ancho de polipropileno ámbar >