Learn More
Bandeja para instrumentos de polipropileno Azlon™
Bandejas de polipropileno rectangulares
114.00€ - 238.00€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Tipo | Instrument Tray |
N.° por paquete | 1 |
Forma | Rectangulares |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12063964
|
Azlon
TWR018 |
350 x 200 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
12073964
|
Azlon
TWR020 |
350 x 250 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
12083964
|
Azlon
TWR022 |
610 x 350 mm |
238.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Rígidas y resistentes
- Todos los tamaños tienen lados verticales de 22 mm de profundidad
- Se puede esterilizar en autoclave a 121°C
Especificaciones
Polipropileno | |
1 | |
Autoclavable |
Instrument Tray | |
Rectangulares |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Bandeja para instrumentos de polipropileno Azlon™