Learn More
Frascos redondos de cuello ancho de polipropileno Azlon™ Código de producto.: 12000882
Añadir a la cesta
Frascos redondos de cuello ancho de polipropileno Azlon™
Código de producto. 12000882
100 ml
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
125 ml
150 ml
Código de producto. 12000882
Marca: Azlon BLP0100P
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos frascos redondos resistentes para una amplia gama de aplicaciones de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y muestreo. Los frascos redondos de cuello ancho de polipropileno Azlon™ incluyen un diseño sin revestimiento a prueba de fugas y ofrecen una buena resistencia química. Fáciles de limpiar. Contorno interior suave para un vertido eficaz.
Utilice estos frascos redondos resistentes para una amplia gama de aplicaciones de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y muestreo. Los frascos redondos de cuello ancho de polipropileno Azlon™ incluyen un diseño sin revestimiento a prueba de fugas y ofrecen una buena resistencia química. Fácil de limpiar. Contorno interior suave para un vertido eficaz.
  • Frascos de polipropileno traslúcidos y flexibles con tapones de rosca de polipropileno
  • Muy resistentes y muy duraderos durante el uso
  • Aptos para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE y EE. UU.
  • El certificado de lote está disponible online para su descarga
  • Los embalajes a granel contienen un numero idéntico de frascos y tapones, envasados por separado
  • Esterilizable en autoclave a 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Capacidad (imperial) 3,38 oz
Color Translúcido
Diámetro interior del cuello (métrico) 32 mm
Para utilizar con (aplicación) Ideal para una amplia gama de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y aplicaciones de muestreo
Material Polipropileno
Cantidad 10/paquete
Certificaciones/conformidad CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Closure Included Sí
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 89 mm
Tipo de producto Frasco de cuello ancho redondo
Altura (imperial) 3,5 in
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 51mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Título del producto
Frascos redondos de cuello ancho de polipropileno Azlon™ >